Principaux documents
CLS1220250
Pyrex® aspirator bottle with outlet for tubing
capacity 250 mL
Synonyme(s) :
glass bottle
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le produit CLS1220250 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Matériaux
clear bottle
cylindrical bottle
wide-mouth bottle
Caractéristiques
autoclavable
cap: no
Fabricant/nom de marque
Corning 1220-250
Capacité
250 mL
Diam. × H
72 mm × 132 mm
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.