CF0017
Imidazolyltetrafluorobromoethane
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Catégories apparentées
Application
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Fluoroalkylation toolbox expands with various reagents for late-stage fluoroalkylation in organic synthesis and medicinal chemistry.