CF0013
Acid C2F5-Togni reagent
198,00 €
About This Item
198,00 €
Produits recommandés
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[I]1(OC(=O)c2c1cccc2)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H4F5IO2/c10-8(11,12)9(13,14)15-6-4-2-1-3-5(6)7(16)17-15/h1-4H
Clé InChI
KECFAALRJUVVHA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Fluoroalkylation toolbox expands with various reagents for late-stage fluoroalkylation in organic synthesis and medicinal chemistry.