CDS010466
3-benzylmorpholine hydrochloride
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H16ClNO
Poids moléculaire :
213.70
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
Cl.C1COCC(Cc2ccccc2)N1
InChI
1S/C11H15NO.ClH/c1-2-4-10(5-3-1)8-11-9-13-7-6-12-11;/h1-5,11-12H,6-9H2;1H
Clé InChI
YPBSZAVJNVJGHC-UHFFFAOYSA-N