CBR02090
4-Bromo-5-isopropyl-1H-pyrazole
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H6N4O2
Poids moléculaire :
154.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
BrC1=C(C(C)C)NN=C1
InChI
1S/C6H9BrN2/c1-4(2)6-5(7)3-8-9-6/h3-4H,1-2H3,(H,8,9)
Clé InChI
LYGXWTVFFARCIJ-UHFFFAOYSA-N