C97806
Cyclododecylamine
97%
Synonyme(s) :
Aminocyclododecane
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
pb
122-124 °C/7 mmHg (lit.)
Pf
27-29 °C (lit.)
Chaîne SMILES
NC1CCCCCCCCCCC1
InChI
1S/C12H25N/c13-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-12/h12H,1-11,13H2
Clé InChI
HBGGBCVEFUPUNY-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3