C81004
Cinnamonitrile
97%
Synonyme(s) :
3-Phenylacrylonitrile
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.601 (lit.)
pb
254-255 °C (lit.)
Pf
18-20 °C (lit.)
Densité
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
N#C\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H7N/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-7H/b7-4+
Clé InChI
ZWKNLRXFUTWSOY-QPJJXVBHSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter