Key Documents
C69209
Sigma-Aldrich
4′-Chloropropiophenone
98%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4COC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.62
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
solid
Point d'ébullition
95-97 °C/1 mmHg (lit.)
Pf
35-37 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCC(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C9H9ClO/c1-2-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3
Clé InChI
ADCYRBXQAJXJTD-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable