Key Documents
C54902
Sigma-Aldrich
2-Chloromethyl-4-nitrophenol
96%
Synonyme(s) :
α-Chloro-4-nitro-o-cresol
About This Item
Formule linéaire :
ClCH2C6H3(NO2)OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.58
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
96%
Forme
solid
Pf
128 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1ccc(cc1CCl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO3/c8-4-5-3-6(9(11)12)1-2-7(5)10/h1-3,10H,4H2
Clé InChI
PJNPZIYGODMAQE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges