Principaux documents
C51008
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-methylaniline
98%
Synonyme(s) :
2-Amino-3-chlorotoluene, 6-Chloro-o-toluidine
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(CH3)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.60
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.576 (lit.)
pb
215 °C (lit.)
Pf
10-12 °C (lit.)
Densité
1.152 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cccc(Cl)c1N
InChI
1S/C7H8ClN/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
Clé InChI
WFNLHDJJZSJARK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
221.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
105 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter