Principaux documents
C107
Sigma-Aldrich
Calcium acetylacetonate hydrate
99.95%
Synonyme(s) :
2,4-Pentanedione calcium derivative, Ca(acac)2
About This Item
Formule linéaire :
Ca(C5H7O2)2 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.29 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
99.95%
Forme
solid
Composition
Degree of hydration, ~0.5
Pertinence de la réaction
core: calcium
Pf
>280 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
O.CC(=O)\C=C(\C)O[Ca]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Ca.H2O/c2*1-4(6)3-5(2)7;;/h2*3,6H,1-2H3;;1H2/q;;+2;/p-2/b2*4-3-;;
Clé InChI
FFWWBMKQRYMOKA-SUKNRPLKSA-L
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges