BU037742
Buchi distribution head for recirculating chiller
pack of 1 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41104804
Nomenclature NACRES :
NB.43
Produits recommandés
Description
connects 2 Rotavapors to one chiller
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Büchi 037742