BR781968
BRAND® microplate BRANDplates®, cellGrade
size 96 wells, size 350 μL, flat bottom, black
Synonyme(s) :
BRANDplates®, Cell culture, Microplates, PCR, Plates, Sealing films, Tissue culture, cellGrade
269,00 €
About This Item
269,00 €
Produits recommandés
Matériaux
black wells
flat bottom
polystyrene
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid
skirt (F-bottom)
Conditionnement
pack of 50 ea
pkg of (individually packed)
Fabricant/nom de marque
BRAND 781968
Taille
350 μL
96 wells
Volume de travail
350 μL
Couleur
black
Type de liaison
cell culture treated
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Optimal surfaces for optimal results
- Reliable quality from the cleanroom
- Tested by independent laboratories