Principaux documents
BR780770
BRAND® screw caps with tamper evident screw cap for micro tubes
white
Synonyme(s) :
Accessories, Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps, Tubes
1000 EA
275,00 €
275,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1000 EA
275,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.11
275,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polypropylene
white
Conditionnement
pack of 1000 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 780770
Description générale
Applications: -196 °C to +121 °C.
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG