Principaux documents
BR759240
BRAND® cap for UV-cuvette micro
blue
Synonyme(s) :
Accessories, Caps, Cuvettes, UV-Cuvettes
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
SB.32
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
PE
blue
polyethylene
Conditionnement
pack of 100 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 759240
Description générale
Round covers allow a tight closure and make it possible to store samples down to -20 °C.
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 4
1 of 4