BR722060
BRAND® sample vial
for Leuko-Ery Counter, capacity 12 mL, with lid
Synonyme(s) :
Sample Cups
166,00 €
About This Item
166,00 €
Produits recommandés
Matériaux
colorless tube
flat bottom
flat cap
polyethylene cap
polystyrene
polystyrene tube
white cap
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
graduations: no
Conditionnement
pack of 1000 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 722060
Capacité
12 mL
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- BRAND® sample vial is designed for various laboratory applications.
- Made of transparent polystyrene for accurate and quick sample analysis.