Principaux documents
BR65643
BRAND® desiccator ′Novus′ lid with knob
nominal diameter × O.D. × H 250 mm × 320 mm × 115 mm, with knob lid
Synonyme(s) :
Accessories, Lids
1 EA
127,00 €
127,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
127,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104510
Nomenclature NACRES :
NB.43
127,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
with knob lid
Fabricant/nom de marque
BRAND 65643
Diamètre nominal × D.E. × H
250 mm × 320 mm × 115 mm
Catégories apparentées
Description générale
Crafted with high-quality materials, this lid features a robust knob for easy handling and secure sealing. Specifically designed for use with BRAND® glass desiccators, providing a perfect fit.
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG