Principaux documents
L8269
Sigma-Aldrich
Sigma label tape
green
1 EA
24,40 €
5 EA
102,00 €
24,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
24,40 €
5 EA
102,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
55121611
Nomenclature NACRES :
NB.35
24,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
green
Conditionnement
pkg of 1 roll
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Largeur
3/4 in. (1.91 cm)
Taille du cœur
3 in. (7.62 cm)
Taille du rouleau
2160 in. (55 m)
Catégories apparentées
Description générale
All purpose, self-adhesive tape can be written on with pen, pencil or permanent marker. Temperatures from -23°C to +121°C will not affect tape.