Principaux documents
BR452210
BRAND® Inoculation loop with needle, disposable
volume 10 μL, blue
Synonyme(s) :
Inoculation loops
1000 EA
77,50 €
77,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1000 EA
77,50 €
About This Item
Code UNSPSC :
41161502
Nomenclature NACRES :
NB.22
77,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
blue
polystyrene
Stérilité
sterile; γ-irradiated
Conditionnement
pack of 1000 ea
pkg of 1000 ea (50 bags of 20)
Fabricant/nom de marque
BRAND 452210
Volume
10 μL
Description générale
For inoculation of nutrient media. Available either with loop at one end and needle at the other or loops at both ends. High flexibility permits gentle streaking without damaging the nutrient surface. γ-ray sterilized.
Caractéristiques et avantages
  • Sterile (SAL 10-6)
  • High flexibility for agar-saving smears
  • Usable at both ends
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG