Principaux documents
BR36406
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask trapezoidal
capacity 20 mL, polypropylene stopper, joint: ST/NS 10/19
Synonyme(s) :
BLAUBRAND®, Volumetric flasks
2 EA
48,00 €
48,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
2 EA
48,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
48,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polypropylene stopper
transparent borosilicate glass 3.3 flask
Joint
joint: ST/NS10/19
Caractéristiques
accuracy class A
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 36406
Capacité
20 mL
Catégories apparentées
Description générale
Borosilicate 3.3. To DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
All BLAUBRAND® volumetric flasks are delivered with batch number and enclosed one batch certificate per packing unit of the manufacturer. On demand also available with individual certificate or DAkkS calibration certificate.
Informations légales
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG