BR27010
BRAND® SILBERBRAND ETERNA Graduated pipette, Class B, Type 2
5 mL with 0.1 mL graduations, suitable for cotton plugs
Synonyme(s) :
ETERNA, Graduated Pipettes, Pipettes, SILBERBRAND
57,60 €
About This Item
57,60 €
Produits recommandés
Matériaux
AR-Glass
Conditionnement
pack of 12 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 27010
Plage de mesure
accuracy: 0.1 mL
Capacité
5.0 mL