Principaux documents
Z325147
Sigma-Aldrich
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA volumetric pipette, calibrated To Deliver
capacity 10 mL
6 EA
49,20 €
49,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
6 EA
49,20 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.01
49,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
AR-Glas®
Agence
according to DIN 12 691
Description
amber mark: yes
Caractéristiques
class AS with batch number
Conditionnement
pack of 6 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 30512
Plage de mesure du volume
10 mL, accuracy: 0.02 mL
Longueur
440 mm
Capacité
10 mL
Catégories apparentées
Description générale
Pipettes come with a detailed batch certificate in each package.
Autres remarques
BR30512 (India)
Informations légales
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Protocoles
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.