Principaux documents
BR23875
BRAND® spare pump top for compact titration apparatus
clear borosilicate glass 3.3
Synonyme(s) :
Accessories, Automatic Burettes, Burettes, Compact Automatic Burettes, SILBERBRAND
1 EA
40,00 €
40,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
40,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
40151500
Nomenclature NACRES :
NB.01
40,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
clear borosilicate glass 3.3
Description
outer diameter olive 7 mm
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 23875
Longueur totale
185 mm
Description générale
For glass reservoir bottle.
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG