BR153105
BRAND® tubing connector, X-shape
polypropylene, for tubing i.d., 2 ‑ 3 mm
Synonyme(s) :
Tubing, Tubing Connectors
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene
Caractéristiques
for tubing i.d. 2 ‑ 3 mm
Conditionnement
pack of 20 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 153105
Longueur
26 mm
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG