Principaux documents
BR144382
BRAND® stopper
red rubber, H 20 mm, top diam. 12 mm
Synonyme(s) :
Stoppers
25 EA
15,00 €
15,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25 EA
15,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122500
Nomenclature NACRES :
NB.35
15,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
red rubber
Conditionnement
pack of 25 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 144382
Hauteur
20 mm
Diam. du fond
8 mm
Diam. de la partie supérieure
12 mm
Description générale
The BRAND® stopper is made from natural rubber (NR) and is available in a vibrant red color. This stopper provides an effective sealing solution for various laboratory applications.
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG