BR143275
BRAND® special laboratory tubing
I.D. × O.D. × W 7 mm × 11 mm × 2 mm, L 20 m
Synonyme(s) :
Special laboratory tubing, Tubing
310,00 €
About This Item
310,00 €
Produits recommandés
Matériaux
PVC
Fabricant/nom de marque
BRAND 143275
D.I. × D.E. × l
7 mm × 11 mm × 2 mm
Longueur
20 m