Principaux documents
BR13908
BRAND® compact SILBERBRAND burette, with PTFE stopcock
volume 50 mL
Synonyme(s) :
Burettes, Compact burettes, SILBERBRAND
1 EA
66,30 €
66,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
66,30 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121808
Nomenclature NACRES :
NB.43
66,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
glass
Fabricant/nom de marque
BRAND 13908
Plage de mesure du volume
50 mL, accuracy: ±0.10 mL
Volume
50 mL
Description générale
The New Generation of Burettes from BRAND. With PTFE stopcock, fast to dismantle and easy to clean. Simple repair - all individual components replaceable. Boro 3.3, removable PTFE stopcock. Error limits according to class B, DIN EN ISO 385. Calibrated to deliver (TD, Ex).
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG