Principaux documents
BR129728
BRAND® PE-LD Media Bottle with screw cap
capacity 50 mL
1 EA
8,40 €
8,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
8,40 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.13
8,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
low-density polyethylene bottle
round bottle
Joint
Joints threaded neck (GL32)
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
graduations: no
with cap
Conditionnement
pack of 100 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 129728
Capacité
50 mL
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG