Principaux documents
BR128754
BRAND® wide-mouth bottles, PFA
capacity 500 mL
Synonyme(s) :
Bottles, PFA, Plastics
1 EA
187,00 €
187,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
187,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.17
187,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PFA cap
round bottle
Joint
Joints threaded neck (S40)
Caractéristiques
with cap
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 128754
Diam. du flacon × H
76 mm × 179 mm
Capacité
500 mL
Description générale
Bottles are designed for long-term storage of solvents and standards (trace analytics). PFA screw cap with a molded sealing ring for a positive seal. Autoclavable, easy to clean, withstands temperatures from -200 °C to 260 °C.
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG