Principaux documents
BR114106
BRAND® culture tube, rimless
L × W 12 mm × 75 mm, thickness 0.6 mm
Synonyme(s) :
Culture tubes, Tubes
250 EA
28,50 €
28,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
250 EA
28,50 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121706
Nomenclature NACRES :
NB.22
28,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
round bottom
screw top cap
soda-lime glass tube
straight neck
transparent tube
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
RCF 3,000 × g
neck thread push fit
Conditionnement
pack of 250 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 114106
L × l
12 mm × 75 mm
Capacité
12 mL
5.5 mL
Épaisseur
0.6 mm
Description générale
Crafted from high-quality glass, these tubes provide excellent clarity and durability, making them ideal for cell culture and other scientific applications. Autoclavable at 121 °C, ensuring easy sterilization.
Caractéristiques et avantages
  • Excellent sample visibility
  • Good chemical resistance
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG