BR113943
BRAND® culture tube, screw cap
L × W 18 mm × 180 mm, thickness 1.0 mm
Synonyme(s) :
Culture tubes, Tubes
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
round bottom
screw top cap
screw top neck
soda-lime glass tube
transparent tube
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
RCF 1,100 × g
neck thread external thread
Conditionnement
pack of 100 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 113943
L × l
18 mm × 180 mm
Capacité
18 mL
30 mL
Épaisseur
1.0 mm