BMSDP01508
Benchmark Pulse 150 Horn
diam. 8 mm, working volume 25150 mL
Synonyme(s) :
ultrasonic homogenizer, sonicator, pulsating sonication
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
titanium (allloy)
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific DP0150-8
Diamètre
8 mm
Volume de travail
25150 mL
Compatibilité
Benchmark Pulse 150 Ultrasonic Homogenizer
Application
Certificats d'analyse (COA)