Principaux documents
BMSDP01506
Benchmark Pulse 150 Horn
diam. 6 mm, working volume 10100 mL
Synonyme(s) :
ultrasonic homogenizer, sonicator, pulsating sonication
1 EACH
351,00 €
351,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
351,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41101520
Nomenclature NACRES :
NB.13
351,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
titanium (allloy)
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific DP0150-6
Diamètre
6 mm
Volume de travail
10100 mL
Compatibilité
Benchmark Pulse 150 Ultrasonic Homogenizer
Description générale
Additional diameter horns for the Benchmark Pulse 150 ultrasonic homogenizer. Available from 2 mm to 8 mm suitable for volumes between 0.1 mL and 150 mL.
Application
Ultrasonic homogenization and lysis