Principaux documents
Z252778
Sigma-Aldrich
Ultrasonic processors 500W and 750W
coupler
1 EA
410,00 €
410,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
410,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41101519
Nomenclature NACRES :
NB.74
410,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
coupler dimensions: 3 5/8 in. (9.2 mm)
Fabricant/nom de marque
Sonics & Materials 630-0421
Description générale
For ultrasonic stepped microtips.