Principaux documents
BMSD113110
Benchmark Silica Glass Bulk Beads
bead diam. 1 mm, acid washed
Synonyme(s) :
grinding medium, grinding beads, beads for homogenization, BeadBug grinding medium
200 G
266,00 €
266,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
200 G
266,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.13
266,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
silica (glass)
Conditionnement
pkg of 200 g
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific D1131-10
Diam. des billes
1 mm
Compatibilité
BeadBug and BeadBlaster
Description générale
Loose, bulk beads, 0.5mm diameter, acid washed glass for bead homogenization
Application
Bead homogenization
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1B Inhalation
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable