Principaux documents
BMSB2410E
Benchmark BeadBath Duo
bath capacity 10 L, AC/DC input 230 V, EuroPlug
Synonyme(s) :
dry bath, block heater
1 EACH
1 470,00 €
1 470,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
1 470,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103706
Nomenclature NACRES :
NB.13
1 470,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific B2410-E
Paramètres
temp. limit at +0.2 °C
temp. range at Ambient +5 to 100 °C
Capacité du bain
10 L
Description générale
2L digitally controlled bath with dual modes for water or beads. Temperature range ambient +5° to 80°C (max 70°C in bead mode).
Application
Heating of laboratory liquids in various containers