Principaux documents
BMSB20004T150
Sigma-Aldrich
MyBath test tube rack
Holds 41 x 15 ml tubes
1 EA
121,00 €
121,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
121,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122804
Nomenclature NACRES :
NB.77
121,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
stainless steel
Caractéristiques
Holds 41 x 15 ml tubes
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific B2000-4-T150
Description générale
MyBath mini water bath system tube rack accessories.
Informations légales
MyBath is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.