Principaux documents
BMSB0718
Sigma-Aldrich
LaBungee 4 cord bungee cord pack for use with BenchRocker
range 7 - 18 in. working range
4 EA
39,80 €
39,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
4 EA
39,80 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103811
Nomenclature NACRES :
NB.73
39,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pack of 4 ea
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific B0718
Description générale
  • Working range of 7 to 18 inches
  • Elastic tie down cord
  • Comes complete with hooks
  • For use with rocking platforms
  • Four cords per pack
Informations légales
BenchRocker is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
LaBungee is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.