Principaux documents
BLN00015
Sigma-Aldrich
4-Chloro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
1 G
1 060,00 €
1 060,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
1 060,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H4ClN3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.57
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
1 060,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Chaîne SMILES 
Clc1nccc2[nH]ncc12
InChI
1S/C6H4ClN3/c7-6-4-3-9-10-5(4)1-2-8-6/h1-3H,(H,9,10)
Clé InChI
FUXZQGSDRGDYGX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable