Principaux documents
BAH171210000
Cleanware pipette rinsing system
for 46 cm (18 in.) pipettes
1 EA
868,00 €
868,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
868,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.01
868,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art H17121-0000
Description générale
  • Includes 46 cm (18 in.) pipette jar, basket and rinser
  • All parts are chemical and corrosion resistant low density polyethylene