Principaux documents
B74305
Sigma-Aldrich
2-Bromo-2-nitropropane
97%
25 G
139,00 €
139,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
139,00 €
About This Item
Formule linéaire :
BrC(CH3)2NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.99
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
139,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.464 (lit.)
pb
48 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
1.582 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(Br)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C3H6BrNO2/c1-3(2,4)5(6)7/h1-2H3
Clé InChI
OADSZWXMXIWZSQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
141.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
61 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
N L Whitehouse et al.
Journal of dairy science, 100(12), 9585-9601 (2017-10-02)
Estimates of Lys bioavailability of rumen-protected Lys (RP-Lys) supplements are often obtained using in vitro or 2-step in situ techniques, with little to no data determining efficacy and bioavailability in vivo. The objective of this study was to further evaluate
D L Morris et al.
Journal of dairy science, 103(8), 7110-7123 (2020-06-09)
Hydrolyzed feather meal (HFM) is high in crude protein, most of which bypasses rumen degradation when fed to lactating dairy cows, allowing direct supply of AA to the small intestine. Compared with other feeds that are high in bypass protein