Key Documents
B32203
Sigma-Aldrich
S-Benzylthioglycolic acid
97%
Synonyme(s) :
(Benzylthio)acetic acid, Benzylmercaptoacetic acid
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2SCH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.24
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
59-63 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)CSCc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2S/c10-9(11)7-12-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,10,11)
Clé InChI
AWLVTQRRKPBQEQ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
H D Babenzien et al.
Zeitschrift fur allgemeine Mikrobiologie, 19(8), 527-533 (1979-01-01)
Dibenzylsulfid (DBS) as a model of the organic sulfur compounds in crude oil was converted by a mixed culture (containing Pseudomonas aeruginosa) into several water soluble organic substances. Whereas these compounds are detectable with DC- and IR-spectroscopic techniques, benzylmercaptoacetic acid