Principaux documents
B103268
Sigma-Aldrich
2-Butyne-1,4-diol diacetate
95%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CO2CH2C≡CCH2O2CCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.16
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.454 (lit.)
pb
122-123 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
1.125 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)OCC#CCOC(C)=O
InChI
1S/C8H10O4/c1-7(9)11-5-3-4-6-12-8(2)10/h5-6H2,1-2H3
Clé InChI
TVIMIQVBDDNCCR-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup