Principaux documents
ALD00594
Sigma-Aldrich
2-Hydroxynicotinaldehyde
97%
Synonyme(s) :
2-Hydroxy-pyridine-3-carbaldehyde, TDG4
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H5NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
123.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
powder or crystals
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
Pf
223 °C
Groupe fonctionnel
aldehyde
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C6H5NO2/c8-4-5-2-1-3-7-6(5)9/h1-4H,(H,7,9)
Clé InChI
DNTYEVWEOFZXFE-UHFFFAOYSA-N
Application
This reagent was used as a catalytic transient directing group by Jin-Quan Yu′s lab for Pd(II)-catalyzed γ-C(sp3)-H arylation to couple free primary amines with aryl iodides. Reactions included Pd(OAc)2 683124 and low catalyst and directing group loading.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
Yu program focuses on efficient C–H bond activation for drug synthesis, using simple starting materials.