Principaux documents
ALD00586
Sigma-Aldrich
Pyridin-3-yl sulfurofluoridate
95%
500 MG
46,20 €
46,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
46,20 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H4FNO3S
Poids moléculaire :
177.15
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.22
46,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
liquid
Température de stockage
2-8°C
Application
Pyridin-3-yl sulfurofluoridate can be used in the Pd-catalyzed Suzuki-Miyuara cross-coupling reaction. The fluorosulfate functionality was shown by Sharpless and coworkers to have distinct reactivity in comparison to other functional groups used in Suzuki-Miyuara reactions, such as bromides, chlorides and triflates. This inherent property provides a strong potential for selective Suzuki-Miyuara couplings for chemoselective reaction sequences.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
The Sharpless Lab pursues useful new reactivity and general methods for selectively controlling chemical reactions.