Documents
ALD00160
Sigma-Aldrich
2-Thiophenesulfonyl fluoride
95%
Synonyme(s) :
2-Thiophenesulfonyl fluoride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H3FO2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Indice de réfraction
n/D 1.509
Densité
1.437 at 25 °C
Chaîne SMILES 
O=S(C1=CC=CS1)(F)=O
InChI
1S/C4H3FO2S2/c5-9(6,7)4-2-1-3-8-4/h1-3H
Clé InChI
NYJIUCJXMLNPHU-UHFFFAOYSA-N
Application
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
223.0 °F
Point d'éclair (°C)
106.11 °C