Principaux documents
ALD00454
Sigma-Aldrich
2-(3,3-Diethyl-1-triazenyl)-4-methylbenzenesulfonyl chloride
Synonyme(s) :
2-[(1E)-3,3-diethyl-1-triazen-1-yl]-4-methyl-benzenesulfonyl chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H16ClN3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
289.78
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
97%
Niveau de qualité
Forme
powder
Disponibilité
available only in USA
Pf
76 °C
Chaîne SMILES 
CCN(CC)\N=N\c1cc(C)ccc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C11H16ClN3O2S/c1-4-15(5-2)14-13-10-8-9(3)6-7-11(10)18(12,16)17/h6-8H,4-5H2,1-3H3/b14-13+
Clé InChI
PDGZSZLMBJSDQC-BUHFOSPRSA-N
Application
This triazine-containing toluenesulfonyl chloride "portable desaturase" (Tz°Cl) is a bench-stable that is facile to install on alcohol and amine functionalities to direct selective desaturation of hydrocarbons at remote positions, while leaving behind a synthetically useful tosyl group.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Self-react. C
Code de la classe de stockage
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
Baran Group offers zinc-based reagents for versatile transformations in organic synthesis.