Principaux documents
ALD00348
Sigma-Aldrich
Boc-3-[3,4-bis(trifluoromethyl)phenyl]-L-alanine
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
(S)-3-(3,4-Bis(trifluoromethyl)phenyl)-2-(tert-butoxycarbonylamino)propanoic acid
1 G
116,00 €
116,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
116,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H17F6NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
401.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
116,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description
ALPH: +24.0, 0.5%EtOH
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder or solid
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC([C@@H](NC(OC(C)(C)C)=O)CC1=CC(C(F)(F)F)=C(C(F)(F)F)C=C1)=O
InChI
1S/C16H17F6NO4/c1-14(2,3)27-13(26)23-11(12(24)25)7-8-4-5-9(15(17,18)19)10(6-8)16(20,21)22/h4-6,11H,7H2,1-3H3,(H,23,26)(H,24,25)/t11-/m0/s1
Clé InChI
LLRXWQAYIGATCH-NSHDSACASA-N
Application
Unnatural amino acid was derived from a C-H Activation methodology developed by Jin-Quan Yu and coworkers. The Pd-mediated C-C bond formation can be made in tandem with 2-Methylpyridine (Aldrich 109835).
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable