Principaux documents
ALD00238
Sigma-Aldrich
Sodium trifluoropropylsulfinate
Synonyme(s) :
Baran TFPS-Na Reagent
1 G
475,00 €
475,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
475,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C3H4F3NaO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
475,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
Chaîne SMILES 
O=S(CCC(F)(F)F)[O-].[Na+]
InChI
1S/C3H5F3O2S.Na/c4-3(5,6)1-2-9(7)8;/h1-2H2,(H,7,8);/q;+1/p-1
Clé InChI
DVCULODZLVVYHT-UHFFFAOYSA-M
Application
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents, which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
Radical-Based Regioselective C–H Functionalization of Electron-Deficient Heteroarenes: Scope; Tunability; and Predictability
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Rapidly diversify (hetero)aromatic scaffolds for chemical industry needs amid resource and time constraints, ensuring efficiency.