Principaux documents
ALD00100
Sigma-Aldrich
Fmoc-2-nitro-L-phenylalanine
98% (HPLC)
Synonyme(s) :
Fmoc-L-2-nitrophenylalanine
1 G
261,00 €
261,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
261,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H20N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
432.43
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
261,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98% (HPLC)
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[N+](=O)([O-])c1c(cccc1)C[C@H](NC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)C(=O)O
InChI
1S/C24H20N2O6/c27-23(28)21(13-15-7-1-6-12-22(15)26(30)31)25-24(29)32-14-20-18-10-4-2-8-16(18)17-9-3-5-11-19(17)20/h1-12,20-21H,13-14H2,(H,25,29)(H,27,28)/t21-/m0/s1
Clé InChI
KVLRWXBYPKSBFY-NRFANRHFSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable